Learn More
Diethylchlorophosphit, TRC
Artikelnummer. 30370423
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30370423 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30370423 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4441005G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl Chlorophosphite
CAS 589-57-1
Summenformel C4H10ClO2P
Menge 5 g
Synonym Ethyl phosphorochloridite, Chlorodiethoxyphosphine, Diethoxychlorophosphine, Diethyl Chlorophosphonite, Diethyl Phosphorochloridite, Ethyl Chlorophosphite, Ethyl Phosphorochloridite, (EtO)2ClP
InChI-Formel InChI=1S/C4H10ClO2P/c1-3-6-8(5)7-4-2/h3-4H2,1-2H3
SMILES CCOP(Cl)OCC
IUPAC-Name Chlor(diethoxy)phosphan
Molekulargewicht (g/mol) 156.55
Formelmasse 156.0107