Learn More
Diethylchlorophosphit (Tech.), 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10264040 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10264040 25 mL Glasflasche -
10040820 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10264040 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 114250250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 589-57-1
Summenformel C4H10ClO2P
Molekulargewicht (g/mol) 156.55
MDL-Nummer MFCD00009074
InChI-Schlüssel TXHWYSOQHNMOOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl chlorophosphite, ethyl phosphorochloridite, diethyl phosphorochloridite, chlorodiethoxyphosphine, phosphorochloridous acid, diethyl ester, unii-f414s3v8k6, diethyl chlorophosphonite, chloro diethoxy phosphane, diethychlorophosphite, ethyl chlorophosphite
PubChem CID 68530
IUPAC-Name Chlor(diethoxy)phosphan
SMILES CCOP(OCC)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl chlorophosphite
Namenshinweis tech., 90%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0900g/mL
Siedepunkt 153.0°C to 155.0°C
Flammpunkt <1°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C2H5O)2PCl
Brechungsindex 1.4380 to 1.4420
Menge 25 mL
Fieser 01,248
Merck Index 15, 3144
Relative Dichte 1.09
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 156.55
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl chlorophosphite
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.