Learn More
Diethyl Chlorophosphate, TRC
Artikelnummer. 30373868
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30373868 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30373868 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4440952.5G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl Chlorophosphate
CAS 814-49-3
Summenformel C4H10ClO3P
Menge 2.5 g
Synonym Phosphorochloridic Acid Diethyl Ester, Ethyl Phosphorochloridate, Chlorodiethoxyphosphine Oxide, Chlorodiethylphosphate, Diethoxyphosphorus Oxychloride, Diethyl Phosphoric Chloride, Ethyl Phosphorochloridate, O,O-Diethyl Chlorophosphate, Phosphoric Acid Diethyl Ester Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C4H10ClO3P/c1-3-7-9(5,6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3
SMILES CCOP(=O)(Cl)OCC
IUPAC-Name 1-[chloro(ethoxy)phosphoryl]oxyethane
Molekulargewicht (g/mol) 172.55
Formelmasse 172.0056