Learn More
Diethyl (Chlormethyl)phosphonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10193011 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10193011 1 g Glasflasche 1 Gramm
10431402 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10193011 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 330650010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
für die Bildung von C-C-Bindungen (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3167-63-3
Summenformel C5H12ClO3P
Molekulargewicht (g/mol) 186.57
MDL-Nummer MFCD00010189
InChI-Schlüssel MZBIWKMCTWJLPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl chloromethyl phosphonate, diethyl chloromethylphosphonate, diethyl chloromethanephosphonate, phosphonic acid, chloromethyl-, diethyl ester, chloromethylphosphonic acid diethyl ester, phosphonic acid, p-chloromethyl-, diethyl ester, chloromethyl phosphonic acid diethyl ester, 1-chloromethyl ethoxy phosphoryl oxyethane, acmc-1cq3s
PubChem CID 76633
IUPAC-Name diethyl (chloromethyl)phosphonate
SMILES CCOP(=O)(CCl)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl (chloromethyl)phosphonate
Namenshinweis 99%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2000g/mL
Siedepunkt 109.0°C to 110.0°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 86°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4380 to 1.4400
Menge 1 g
Relative Dichte 1.2
Formelmasse 186.57
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl (chloromethyl)phosphonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.