Learn More
Diethylcarbonat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11935151 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
500 Milliliter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11935151 10 L Plastikeimer 10 Liter
10226523 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10030820 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10050750 1 L Glasflasche 1 Liter
10570561 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11935151 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 114220100
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 105-58-8 | C5H10O3 | 118.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Alkylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105-58-8
Summenformel C5H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 118.13
MDL-Nummer MFCD00009107
InChI-Schlüssel OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl carbonate, carbonic acid, diethyl ester, carbonic acid diethyl ester, eufin, diatol, diaethylcarbonat, carbonic ether, ethoxyformic anhydride, diethylkarbonat, ethyl carbonate eto 2co
PubChem CID 7766
IUPAC-Name Diethylcarbonat
SMILES CCOC(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl carbonate
Schmelzpunkt -43.0°C
Dichte 0.9750g/mL
Siedepunkt 126.0°C to 128.0°C
Flammpunkt 33°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Plastikeimer
Strukturformel (C2H5O)2CO
Brechungsindex 1.3830 to 1.3850
Menge 10 L
Beilstein 03,5
Fieser 01,247; 02,129; 03,95; 05,213
Merck Index 15,3835
Relative Dichte 0.975
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 18.8g/L
Viskosität 0.827 mPa.s (20°C)
Formelmasse 118.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl carbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.