Learn More
Diethylbenzylphosphonat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423384
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11423384 250 g 250 Gramm
11413384 50 g 50 Gramm
11403384 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11423384 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10645.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    376.00 CHF
    336.65 CHF / 250 Gramm
    Sparen 39.35 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1080-32-6 | C11H17O3P | 228.228 g/mol
Diethyl benzylphosphonate is used as a reactant for synthesis of 3,5-dihydroxy-4-isopropylstilbene for treatment of skin disorders and natural cytotoxic marine products of polyketide origin via intramolecular Diels-Alder reactions. It is also used as reactant for cyclization of aryl ethers, amines and amides & for investigating the effects of functional groups on the performance of clue organic LEDs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethylbenzylphosphonat wird als Reakant zur Synthese von3,5-dihydroxy-4-Iopropylstilben zur Behandlung von Hautstörungen und in natürlichen zytotoxischen Meeresprodukten polyketidehaltiger Herkunft über intramolekulare Diels-Alder-Reaktionen verwendet. Zudem Verwendung als Reaktant für die Cyclisierung von Arylethern, Aminen und Amiden & zur Untersuchung der Auswirkungen von funktionelle Gruppen auf das Verhalten von organischen LEDs verwendet.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1080-32-6
Summenformel C11H17O3P
Molekulargewicht (g/mol) 228.228
MDL-Nummer MFCD00009078
InChI-Schlüssel AIPRAPZUGUTQKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl benzylphosphonate, benzylphosphonic acid diethyl ester, diethoxyphosphonomethylbenzene, diethyl phosphonate, benzyl, phosphonic acid, phenylmethyl-, diethyl ester, unii-t6d4qwt656, diethylbenzylphosphonate, phosphonic acid, benzyl-, diethyl ester, diethyl phenylmethyl phosphonate, phosphonic acid, p-phenylmethyl-, diethyl ester
PubChem CID 14122
IUPAC-Name Diethyl-benzylphosphonat
SMILES CCOP(=O)(CC1=CC=CC=C1)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl benzylphosphonate
Dichte 1.094
Siedepunkt 106°C to 108°C (1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.4975
Menge 250 g
Beilstein 2580931
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 228.23
Reinheit (%) 99%