Learn More
Diethylbenzylmalonat, TRC
Artikelnummer. 30371362
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30371362 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30371362 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4437805G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl Benzylmalonate
CAS 607-81-8
Summenformel C14 H18 O4
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H18O4/c1-3-17-13(15)12(14(16)18-4-2)10-11-8-6-5-7-9-11/h5-9,12H,3-4,10H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)C(Cc1ccccc1)C(=O)OCC
IUPAC-Name Diethyl2-Benzylpropandioat
Molekulargewicht (g/mol) 250.29
Formelmasse 250.1205