Learn More
Diethylbenzylmalonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489937
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11489937 25 g 25 Gramm
11499937 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489937 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22890.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 607-81-8 | C14H18O4 | 250.294 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 607-81-8
Summenformel C14H18O4
Molekulargewicht (g/mol) 250.294
MDL-Nummer MFCD00009166
InChI-Schlüssel ICZLTZWATFXDLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl benzylmalonate, diethyl 2-benzylmalonate, benzylmalonic acid diethyl ester, propanedioic acid, phenylmethyl-, diethyl ester, unii-40y0x0xn6p, malonic acid, benzyl-, diethyl ester, malonic acid, 2-benzyl-, diethyl ester, diethyl benzyl malonate, 1,3-diethyl 2-benzylpropanedioate, diethyl benzylpropanedioate
PubChem CID 69090
IUPAC-Name Diethyl2-Benzylpropandioat
SMILES CCOC(=O)C(CC1=CC=CC=C1)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl benzylmalonate
Dichte 1.069
Siedepunkt 162°C to 163°C (10 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.486
Menge 25 g
Beilstein 615793
Formelmasse 250.29
Reinheit (%) 97%