Learn More
Diethylallyl(3-phenyl-2-propynyl)malonat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342809
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11342809 1 g 1 Gramm
11352809 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11342809 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27702.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 143633-91-4 | Molecular Formula: C19H22O4 | Molecular Weight: 314.381 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143633-91-4
Summenformel C19H22O4
Molekulargewicht (g/mol) 314.381
MDL-Nummer MFCD09953493
InChI-Schlüssel ZSPBIVGRCZUELN-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl allyl 3-phenyl-2-propynyl malonate, diethyl 2-allyl-2-3-phenylprop-2-yn-1-yl malonate, propanedioic acid,2-3-phenyl-2-propyn-1-yl-2-2-propen-1-yl-, 1,3-diethyl ester, 1,3-diethyl 2-3-phenylprop-2-yn-1-yl-2-prop-2-en-1-yl propanedioate, acmc-20ed36, 3-phenylpropargylallylmalonic acid diethyl ester, allyl 3-phenyl-2-propynyl malonic acid diethyl ester, diethyl 1-phenyl-6-heptene-1-yne-4,4-dicarboxylate, diethyl 3-phenylprop-2-yn-1-yl prop-2-en-1-yl propanedioate
PubChem CID 10086992
IUPAC-Name Diethyl2 -(3 -Phenylprop-2 -ynyl)-2 -prop-2 -enylpropanedioat
SMILES CCOC(=O)C(CC=C)(CC#CC1=CC=CC=C1)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl allyl(3-phenyl-2-propynyl)malonate
Brechungsindex 1.514
Menge 1 g
Formelmasse 314.38
Reinheit (%) 96%