Learn More
Diethylacetylsuccinat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10793641 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10793641 100 g Glasflasche 100 Gramm
10697252 25 g Glasflasche 25 Gramm
10696934 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10793641 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 113951000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1115-30-6 | C10H16O5 | 216.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1115-30-6
Summenformel C10H16O5
Molekulargewicht (g/mol) 216.23
MDL-Nummer MFCD00009157
InChI-Schlüssel DVSDDICSXBCMQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 2-acetylsuccinate, diethyl acetylsuccinate, ethyl acetylsuccinate, diethyl acetosuccinate, butanedioic acid, acetyl-, diethyl ester, acetylsuccinic acid diethyl ester, diethylacetylsuccinate, 1,4-diethyl 2-acetylbutanedioate, succinic acid, acetyl-, diethyl ester, butanedioic acid, 2-acetyl-, 1,4-diethyl ester
PubChem CID 66197
IUPAC-Name Diethyl2-Acetylbutanedioat
SMILES CCOC(=O)CC(C(=O)C)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl acetylsuccinate
Schmelzpunkt -8°C
Farbe Gelb
Dichte 1.0800g/mL
Siedepunkt 180°C to 183°C (50.0 mmHg)
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5O2CCH2CH(COCH3)CO2C2H5
Brechungsindex 1.4340 to 1.436
Menge 100 g
Beilstein 03, 801
Relative Dichte 1.08
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 15g/L (20°C)
Formelmasse 216.23
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit