Learn More
Diethylacetylsuccinat, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490168
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11490168 5 g -
11400178 25 g 25 Gramm
11410178 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490168 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23744.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1115-30-6 | C10H16O5 | 216.233 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1115-30-6
Summenformel C10H16O5
Molekulargewicht (g/mol) 216.233
MDL-Nummer MFCD00009157
InChI-Schlüssel DVSDDICSXBCMQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 2-acetylsuccinate, diethyl acetylsuccinate, ethyl acetylsuccinate, diethyl acetosuccinate, butanedioic acid, acetyl-, diethyl ester, acetylsuccinic acid diethyl ester, diethylacetylsuccinate, 1,4-diethyl 2-acetylbutanedioate, succinic acid, acetyl-, diethyl ester, butanedioic acid, 2-acetyl-, 1,4-diethyl ester
PubChem CID 66197
IUPAC-Name Diethyl2-Acetylbutanedioat
SMILES CCOC(=O)CC(C(=O)C)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl acetylsuccinate
Schmelzpunkt -8°C
Dichte 1.081
Siedepunkt 180°C to 183°C (50 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.4346
Menge 5 g
Formelmasse 216.23
Reinheit (%) ≥97%