Learn More
Diethylacetylendicarboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10257650
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
762-21-0
C8H10O4
170.17
MFCD00009186
STRNXFOUBFLVIN-UHFFFAOYSA-N
diethyl acetylenedicarboxylate, 2-butynedioic acid, diethyl ester, diethyl 2-butynedioate, 1,4-diethyl but-2-ynedioate, acetylenedicarboxylic acid, diethyl ester, acetylenedicarboxylic acid diethyl ester, diethylacetylenedicarboxylate, bis-ethoxycarbonyl acetylene, diethyl acetylene dicarboxylate, di-ethyl acetylenedicarboxylate
69803
Diethyl-2-butindioat
CCOC(=O)C#CC(=O)OCC
762-21-0
C8H10O4
170.17
MFCD00009186
STRNXFOUBFLVIN-UHFFFAOYSA-N
diethyl acetylenedicarboxylate, 2-butynedioic acid, diethyl ester, diethyl 2-butynedioate, 1,4-diethyl but-2-ynedioate, acetylenedicarboxylic acid, diethyl ester, acetylenedicarboxylic acid diethyl ester, diethylacetylenedicarboxylate, bis-ethoxycarbonyl acetylene, diethyl acetylene dicarboxylate, di-ethyl acetylenedicarboxylate
69803
Diethyl-2-butindioat
CCOC(=O)C#CC(=O)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Diethyl acetylenedicarboxylate
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 1.0°C to 3.0°C
Farbe Gelb
Dichte 1.0600g/mL
Siedepunkt 107.0°C to 110.0°C (11.0 mmHg)
Flammpunkt 94°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4410 to 1.4430
Menge 100 g
Beilstein 02, 803
Fieser 01,244; 02,127
Relative Dichte 1.06
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethyl alcohol,ethyl ether,carbon tetr
Formelmasse 170.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl acetylenedicarboxylate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.