Learn More
Diethylacetylendicarboxylat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489233
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11489233 500 g 500 Gramm
11469233 25 g 25 Gramm
11479233 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489233 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11719.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 762-21-0 | C8H10O4 | 170.164 g/mol
Diethyl acetylenedicarboxylate is used as a protein cross-linker. It is also used in the synthesis of 3,4,5-trisubstituted 2(5H)-furanone derivatives, highly functionalized thiazolidinone derivatives, novel cyclic peroxide glucosides and 4,11-dimesitylbisanthene, soluble bisanthene derivative, via Diels-Alder reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethylacetylendicarboxylat wird als Protein-Cross-Linker verwendet. Wird auch bei der Synthese von 3,4,5-trisubstituierten 2(5H)-Furanon-Derivaten, hochfunktionalisierten Thiazolidinon-Derivaten, neuartigen zyklischen Peroxid-Glucosiden und 4,11-dimesitylbisanthen, löslichem Bisanthenderivat mittels Diels-Alder-Reaktion verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Ethylether, CCl4, unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Vor Hitze schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Unverträglich mit starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 762-21-0
Summenformel C8H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 170.164
MDL-Nummer MFCD00009186
InChI-Schlüssel STRNXFOUBFLVIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl acetylenedicarboxylate, 2-butynedioic acid, diethyl ester, diethyl 2-butynedioate, 1,4-diethyl but-2-ynedioate, acetylenedicarboxylic acid, diethyl ester, acetylenedicarboxylic acid diethyl ester, diethylacetylenedicarboxylate, bis-ethoxycarbonyl acetylene, diethyl acetylene dicarboxylate, di-ethyl acetylenedicarboxylate
PubChem CID 69803
IUPAC-Name Diethyl-2-butindioat
SMILES CCOC(=O)C#CC(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl acetylenedicarboxylate
Schmelzpunkt 1°C to 2°C
Dichte 1.067
Siedepunkt 108°C to 110°C (11 mmHg)
Flammpunkt 94°C (201°F)
Brechungsindex 1.443
Menge 500 g
UN-Nummer UN1760
Beilstein 743166
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,ethyl ether,CCl4,Insoluble in water.
Formelmasse 170.16
Reinheit (%) 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.