Learn More
Diethylaceton-1,3-Dicarboxylat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404343
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11404343 50 g 50 Gramm
11414343 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11404343 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10933.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 105-50-0 | C9H14O5 | 202.21 g/mol
Synthesis of 1-substituted 4-ethoxycarbonyl-5- (ethoxycarbonylmethyl) pyrazoles Diethyl acetone-1, 3-dicarboxylate reacts with N, N-dimethylforma- mide dimethyl acetal (DMFDMA) in ethanol at room temperature. Unexpected product dichotomy is produced in the Biginelli-like condensation of 2-hydroxybenzaldehyde with urea or thiourea and dimethyl or diethyl acetone-1,3-dicarboxylate, respectively, as active methylene components. Ethyl 2-amino-4-(2-ethoxy-2-oxoethyl)thiazole-5-carboxylate (2a), prepared from diethylacetone-1,3-dicarboxylate, sulfuryl chloride and thiourea. Synthesis of diethyl 2,2-diethyl-3,5-dioxopimelate by the reaction of ethyl 3-chloro-3-oxo-2,2-dimethylpropionate with diethyl acetone-1,3-dicarboxylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Synthese von 1-substituierten 4-Ethoxycarbonyl-5-(Ethoxycarbonylmethyl)-Pyrazol-Diethylaceton-1, 3-Dicarboxylat reagiert mit N, N-Dimethylforma-mid-Dimethylacetal (DMFDMA) in Ethanol bei Raumtemperatur. Unerwartete Produktdichotomie entsteht bei der Biginelli-ähnlichen Kondensation von 2-Hydroxybenzaldehyd mit Harnstoff oder Thiohara bzw. Dimethyl bzw. Diethylaceton-1,3-Dicarboxylat als aktive Methylenkomponenten. Ethyl-2-Amino-4-(2-Ethoxy-2-Oxoethyl)Thiazol-5-Carboxylat (2a), hergestellt aus Diethylaceton-1,3-Dicarboxylat, Sulfurylchlorid und Thioharnstoff. Synthese von Diethyl 2,2-Diethyl-3,5-Dioxopimelat durch Reaktion von Ethyl-3-chloro-3-oxo-2,2-dimethylpropionat mit Diethylaceton-1,3-dicarboxylat.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser und löslich in Alkohol, Ester, Benzol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105-50-0
Summenformel C9H14O5
Molekulargewicht (g/mol) 202.21
MDL-Nummer MFCD00009200
InChI-Schlüssel ZSANYRMTSBBUCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 1,3-acetonedicarboxylate, diethyl 3-oxoglutarate, 1,5-diethyl 3-oxopentanedioate, pentanedioic acid, 3-oxo-, diethyl ester, ethyl acetonedicarboxylate, ethyl 3-oxoglutarate, diethyl acetone-1,3-dicarboxylate, diethyl acetone dicarboxylate, 3-oxopentanedioic acid diethyl ester, acetonedicarboxylic acid diethyl ester
PubChem CID 66045
IUPAC-Name Diethyl 3-Oxopentanedioat
SMILES CCOC(=O)CC(=O)CC(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl acetone-1,3-dicarboxylate
Dichte 1.113
Siedepunkt 134°C to 135°C (10 mmHg)
Flammpunkt 86°C (186°F)
Brechungsindex 1.44
Menge 50 g
Beilstein 640146
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water and soluble in alcohol,ester,benzene.
Formelmasse 202.21
Reinheit (%) 96%