Learn More
Diethyl-5,5'-[(2-hydroxypropan-1,3-diyl)dioxy]bis(4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylat) (Ethylcromoglicat), Mikromol™
Artikelnummer. 30461866
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 x 25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30461866 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30461866 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0039.0400254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Diethyl-5,5'-[(2-hydroxypropan-1,3-diyl)dioxy]bis(4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylat) (Ethylcromoglicat), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl 5,5'-[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)dioxy]bis(4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylate) (Ethyl Cromoglicate)
CAS 16150-45-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Diethyl 5,5'-[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)dioxy]bis(4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylate) (Ethyl Cromoglicate)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C27 H24 O11
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Sodium Cromoglicate Imp. B (EP), Cromolyn USP Related Compound B, Cromolyn USP RC B, Diethyl 5,5'-[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)dioxy]bis(4-oxo-4H-1-benzopyran-2-carboxylate), Ethyl Cromoglicate, Diethyl 5,5'-[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)bis(oxy)]bis(4-oxo-4H-chromene-2-carboxylate), Cromolyn Related Compound B, Sodium Cromoglicate Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C27H24O11/c1-3-33-26(31)22-11-16(29)24-18(7-5-9-20(24)37-22)35-13-15(28)14-36-19-8-6-10-21-25(19)17(30)12-23(38-21)27(32)34-4-2/h5-12,15,28H,3-4,13-14H2,1-2H3
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=O)c2c(OCC(O)COc3cccc4OC(=CC(=O)c34)C(=O)OCC)cccc2O1
IUPAC-Name Ethyl-5-[3-(2-Ethoxycarbonyl-4-oxochromen-5-yl)oxy-2-hydroxypropoxy]-4-oxochromen-2-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 524.47
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 524,1319 g/mol