Learn More
Diethyl (4-nitrobenzyl)phosphonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-109948
67.33 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2609-49-6
C11H16NO5P
273.22
MFCD00047747
FORMFFDDQMCTCT-UHFFFAOYSA-N
256065
1-(Diethoxyphosphorylmethyl)-4-nitrobenzol
CCOP(=O)(CC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-])OCC
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2609-49-6
C11H16NO5P
273.22
MFCD00047747
FORMFFDDQMCTCT-UHFFFAOYSA-N
256065
1-(Diethoxyphosphorylmethyl)-4-nitrobenzol
CCOP(=O)(CC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-])OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
für die Bildung von C-C-Bindungen (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Diethyl (4-nitrobenzyl)phosphonate
Farbe Orange-Gelb bis Rot
Dichte 1.2400g/mL
Siedepunkt 151°C (0.1 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5220 to 1.526
Menge 5 g
Beilstein 16, IV, 1096
Relative Dichte 1.24
Synonym diethyl 4-nitrobenzylphosphonate, diethyl 4-nitrobenzyl phosphonate, diethyl 4-nitrophenyl methylphosphonate, 1-diethoxyphosphorylmethyl-4-nitro-benzene, 1-diethoxyphosphorylmethyl-4-nitrobenzene, phosphonic acid, 4-nitrophenyl methyl-, diethyl ester, phosphonic acid, p-4-nitrophenyl methyl-, diethyl ester, zlchem 660, diethyl4-nitrobenzylphosphonate
Formelmasse 273.22
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig