Learn More
Diethyl-4-Aminobenzylphosphonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Diethyl 4-aminobenzylphosphonate is used as a reagent in the preparation of [4-(tetradecanoylamino)benzyl]phosphonic acid. It is also used in the production of diethyl p-benzoylaminobenzylphosphonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethyl4-aminobenzylphosphonat wird als Reagenz bei der Herstellung von [4-(Tetradecanoylamino)benzyl]phosphonsäure verwendet. Wird zudem bei der Herstellung von Diethyl-p-Benzoylaminobenzylphosphonat verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methylenchlorid, Aceton und Benzol. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Diethyl4-aminobenzylphosphonat wird als Reagenz bei der Herstellung von [4-(Tetradecanoylamino)benzyl]phosphonsäure verwendet. Wird zudem bei der Herstellung von Diethyl-p-Benzoylaminobenzylphosphonat verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methylenchlorid, Aceton und Benzol. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Diethyl 4-aminobenzylphosphonate |
Schmelzpunkt | 91°C to 94°C |
Menge | 100 g |
Beilstein | 2941613 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methylene chloride,acetone and benzene. Insoluble in water. |
IUPAC-Name | diethyl [(4-aminophenyl)methyl]phosphonate |
Formelmasse | 243.24 |
Reinheit (%) | 99% |