Learn More
Diethyl-4-Aminobenzylphosphonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11415946
51.86 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
20074-79-7
C11H18NO3P
243.24
MFCD00007913
ZVAYUUUQOCPZCZ-UHFFFAOYSA-N
diethyl 4-aminobenzylphosphonate, diethyl p-aminobenzylphosphonate, 4-diethoxyphosphorylmethyl aniline, p-aminobenzylphosphonic acid diethyl ester, diethyl p-aminobenzyl phosphonate, phosphonic acid, p-aminobenzyl-, diethyl ester, diethyl 4-aminophenyl methylphosphonate, phosphonic acid, 4-aminophenyl methyl-, diethyl ester, timtec-bb sbb000830
88358
CCOP(=O)(CC1=CC=C(N)C=C1)OCC
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
20074-79-7
C11H18NO3P
243.24
MFCD00007913
ZVAYUUUQOCPZCZ-UHFFFAOYSA-N
diethyl 4-aminobenzylphosphonate, diethyl p-aminobenzylphosphonate, 4-diethoxyphosphorylmethyl aniline, p-aminobenzylphosphonic acid diethyl ester, diethyl p-aminobenzyl phosphonate, phosphonic acid, p-aminobenzyl-, diethyl ester, diethyl 4-aminophenyl methylphosphonate, phosphonic acid, 4-aminophenyl methyl-, diethyl ester, timtec-bb sbb000830
88358
CCOP(=O)(CC1=CC=C(N)C=C1)OCC
Diethyl 4-aminobenzylphosphonate is used as a reagent in the preparation of [4-(tetradecanoylamino)benzyl]phosphonic acid. It is also used in the production of diethyl p-benzoylaminobenzylphosphonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethyl4-aminobenzylphosphonat wird als Reagenz bei der Herstellung von [4-(Tetradecanoylamino)benzyl]phosphonsäure verwendet. Wird zudem bei der Herstellung von Diethyl-p-Benzoylaminobenzylphosphonat verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methylenchlorid, Aceton und Benzol. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Diethyl 4-aminobenzylphosphonate
Schmelzpunkt 91°C to 94°C
Menge 5 g
Beilstein 2941613
Löslichkeitsinformationen Soluble in methylene chloride,acetone and benzene. Insoluble in water.
IUPAC-Name Diethyl-[(4-aminophenyl)methyl]phosphonat
Formelmasse 243.24
Reinheit (%) 99%