Learn More
Diethyl 4-Aminobenzylphosphonat 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10437490 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10437490 25 g Glasflasche 25 Gramm
10020740 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10437490 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 114010250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 20074-79-7 | C11H18NO3P | 243.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
für die Bildung von C-C-Bindungen (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20074-79-7
Summenformel C11H18NO3P
Molekulargewicht (g/mol) 243.24
MDL-Nummer MFCD00007913
InChI-Schlüssel ZVAYUUUQOCPZCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 4-aminobenzylphosphonate, diethyl p-aminobenzylphosphonate, 4-diethoxyphosphorylmethyl aniline, p-aminobenzylphosphonic acid diethyl ester, diethyl p-aminobenzyl phosphonate, phosphonic acid, p-aminobenzyl-, diethyl ester, diethyl 4-aminophenyl methylphosphonate, phosphonic acid, 4-aminophenyl methyl-, diethyl ester, timtec-bb sbb000830
PubChem CID 88358
IUPAC-Name diethyl [(4-aminophenyl)methyl]phosphonate
SMILES CCOP(=O)(CC1=CC=C(N)C=C1)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl 4-aminobenzylphosphonate
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 90°C to 94°C
Farbe Beige bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C2H5O)2P(O)CH2C6H4NH2
Menge 25 g
Formelmasse 243.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle