Learn More
Diethyl-4,4-Difluorpimelat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11345155
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11345155 1 g 1 Gramm
15494137 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11345155 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31544.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22515-16-8
Summenformel C11H18F2O4
Molekulargewicht (g/mol) 252.26
MDL-Nummer MFCD08146634
InChI-Schlüssel XUOBBVMKXUPPEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4-difluoroheptanedioic acid diethyl ester, 1,7-diethyl 4,4-difluoroheptanedioate, diethyl 4,4-difluoropimelate, pubchem22650, diethyl 4,4-heptanedioate, ksc494q0l, diethyl4,4-difluoroheptanedioate, diethyl 4,4-difluoroheptane-1,7-dioate, 4,4-difluoro-heptanedioic acid diethyl ester, heptanedioicacid,4,4-difluoro-,1,7-diethylester
PubChem CID 10264195
IUPAC-Name Diethyl4,4-difluoroheptanedioat
SMILES CCOC(=O)CCC(F)(F)CCC(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl 4,4-difluoropimelate
Siedepunkt 108°C (3 mmHg)
Brechungsindex 1.415
Menge 1 g
Formelmasse 252.26
Reinheit (%) 97%