Learn More
Diethyl(3-Pyridyl)boran, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15585266 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15585266 25 g 25 Gramm
15575266 5 g 5 Gramm
15595266 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15585266 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 457750250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 89878-14-8 | C9H14BN | 147.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 89878-14-8
Summenformel C9H14BN
Molekulargewicht (g/mol) 147.03
MDL-Nummer MFCD00012348
InChI-Schlüssel OJKBCQOJVMAHDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 3-pyridyl borane, 3-diethylboryl pyridine, diethyl 3-pyridinyl borane, pyridine, 3-diethylboryl, 3-diethylboranyl pyridine, diethyl-3-pyridylborane, dithyl 3-pyridyl borane, 3-pyridyldiethylborane, diethyl 3-pyridyl bo
PubChem CID 642851
IUPAC-Name Diethyl(pyridin-3-yl)boran
SMILES CCB(CC)C1=CN=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Diethyl(3-pyridyl)borane
Schmelzpunkt 149,0°bis 151,0 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Menge 25 g
Formelmasse 147.03
Reinheit (%) 97%