Learn More
Diethyl (3-Chlorpropyl)Malonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383676
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11383676 5 g 5 Gramm
11393676 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383676 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14776.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 18719-43-2 | C10H17ClO4 | 236.692 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18719-43-2
Summenformel C10H17ClO4
Molekulargewicht (g/mol) 236.692
MDL-Nummer MFCD00009169
InChI-Schlüssel WUOPYKKJFZHTRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 3-chloropropyl malonate, diethyl 2-3-chloropropyl malonate, malonic acid, 3-chloropropyl-, diethyl ester, 2-3-chloropropyl malonic acid diethyl ester, acmc-20al9u, diethyl ?-chloropropyl malonate, chloropropylmalonic acid diethyl ester, diethyl 2-3-chloropropyl propanedioate
PubChem CID 140413
IUPAC-Name Diethyl2-(3-Chloropropyl)propandioat
SMILES CCOC(=O)C(CCCCl)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl (3-chloropropyl)malonate
Dichte 1.101
Siedepunkt 102°C (1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.443
Menge 5 g
Beilstein 1785711
Formelmasse 236.7
Reinheit (%) 98%