Learn More
Diethyl(3-aminopropyl)phosphonat, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488367
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15488367 250 mg 250 Milligramm
15478367 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488367 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51874.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4402-24-8 | Molecular Formula: C7H18NO3P | Molecular Weight: 195.20 g/mol
Diethyl(3-aminopropyl)phosphonat wird bei der Herstellung von tert-Butyl(2-((diethoxyphosphoryl)propyl)amino)-3,4-dioxocyclobut-1-en-1-yl)carbamat durch Reaktion mit tert-Butyl(2-ethoxy-3,4-dioxocyclobut-1-en-1-yl)carbamat verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
Diethyl (3-aminopropyl)phosphonat wird bei der Herstellung von tert-Butyl (2 -((dieoxyphosphoryl)propyl)amino)-3,4-dioxocyclobut-1- en-1-yl)carbamat verwendet, indem es mit tert-butyl (2-ethoxy-3,4-dioxocyclobut-1-en-1-yl)carbamat reagiert.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4402-24-8
Summenformel C7H18NO3P
Molekulargewicht (g/mol) 195.20
MDL-Nummer MFCD11110596
InChI-Schlüssel DQORFBNFNLHVIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 3-aminopropyl phosphonate, diethyl 3-aminopropylphosphonate, 3-aminopropyl phosphonic acid diethyl ester, diethyl aminopropyl phosphonate, 3-aminopropylphosphonic acid diethyl ester, 3-aminopropanephosphonic acid diethyl ester, 3-amino-propyl-phosphonic acid diethyl ester, diethyl 3-aminopropyl phosphonate 250mg, phosphonic acid, 3-aminopropyl-, diethyl ester
PubChem CID 78113
IUPAC-Name 3-Diethoxyphosphorylpropan-1-amin
SMILES CCOP(=O)(CCCN)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl (3-aminopropyl)phosphonate
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2735
Formelmasse 195.2
Reinheit (%) 95%
RUO– Nur für Forschungszwecke