Learn More
Diethyl (2-aminoethyl)phosphonatoxalat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-108267
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
203192-98-7
C6H17NO3P
182.18
MFCD00800256
JUAGHBASZWRMQH-UHFFFAOYSA-O
diethyl 2-aminoethyl phosphonate oxalate, diethyl aminoethyl phosphonate oxalate, 2-diethoxyphosphoryl ethylamine oxalate, 2-diethoxyphosphorylethanamine; oxalic acid, oxalic acid diethyl 2-aminoethylphosphonate, diethyl 2-aminoethyl phosphonate oxalate salt, diethyl 2-aminoethyl phosphonate ethanedioate, aminoethylphosphonic acid diethylester oxalate salt
2733595
diethyl (2-azaniumylethyl)phosphonate
CCOP(=O)(CC[NH3+])OCC
203192-98-7
C6H17NO3P
182.18
MFCD00800256
JUAGHBASZWRMQH-UHFFFAOYSA-O
diethyl 2-aminoethyl phosphonate oxalate, diethyl aminoethyl phosphonate oxalate, 2-diethoxyphosphoryl ethylamine oxalate, 2-diethoxyphosphorylethanamine; oxalic acid, oxalic acid diethyl 2-aminoethylphosphonate, diethyl 2-aminoethyl phosphonate oxalate salt, diethyl 2-aminoethyl phosphonate ethanedioate, aminoethylphosphonic acid diethylester oxalate salt
2733595
diethyl (2-azaniumylethyl)phosphonate
CCOP(=O)(CC[NH3+])OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
für die Bildung von C-C-Bindungen (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Diethyl (2-aminoethyl)phosphonate oxalate
Schmelzpunkt 135.0°C to 141.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 271.21
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl (2-aminoethyl)phosphonate oxalate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.