Learn More
Diethyl-2-Amino-4-Methylthiophen-3,5-Dicarboxylat, 99 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diethyl 2-amino-4-methylthiophene-3,5-dicarboxylate |
| Schmelzpunkt | 114°C to 116°C |
| Menge | 100 g |
| Formelmasse | 257.3 |
| Reinheit (%) | 99% |