Learn More
Diethyl2,2 -Diethoxyethylphosphonat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499693
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499693 10 g 10 Gramm
11409703 50 g 50 Gramm
11419703 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499693 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12461.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7598-61-0 | C10H23O5P | 254.263 g/mol
Diethyl 2,2-diethoxyethylphosphonate is used reactant for synthesis of α,β-alkenal derivatives by two-carbon homologation, lower rim-phosphonylated rexorcinol calix[4]arenes by condensation reactions, α-Phosphovinyl radicals via a radical trapping sequence, inhibitors of reverse transcriptase via 1,3-dipolar cycloadditions and for Friedel-Crafts reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethyl-2,2-Diethoxyethylphosphonat wird verwendet zur Synthese von α,β-Alkenderivaten durch Zwei-Kohlenstoff-Homologation, niederrangige-phosphonylierte Rexorcinol-calix[4]Arene durch Kondensationsreaktionen, α-Phosphovinyl-Radikale über eine Radikalen-Trapping-Sequenz, Inhibitoren der reversen Transkriptase über 1,3-dipolare Cycloadditionen und für Friedel-Crafts-Reaktionen.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Dichlormethan. Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Es ist von Natur aus hygroskopisch. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Unter trockenem Inertgas lagern. Vor Feuchtigkeit und Wasser schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7598-61-0
Summenformel C10H23O5P
Molekulargewicht (g/mol) 254.263
MDL-Nummer MFCD00009236
InChI-Schlüssel LUQYELQXRPNKRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 2,2-diethoxyethylphosphonate, diethyl 2,2-diethoxyethyl phosphonate, diethyl2,2-diethoxyethylphosphonate, 2,2-diethoxyethylphosphonic acid diethyl ester, phosphonic acid, 2,2-diethoxyethyl-, diethyl ester, 2,2-diethoxyethyl diethoxyphosphino-1-one, diethyl phosphonacetaldehyde diethyl acetal, diethylphosphonoacetaldehyde diethylacetal, 2-diethoxyphosphoryl-1,1-diethoxy-ethane
PubChem CID 82071
IUPAC-Name 2-Diethoxyphosphoryl-1,1-diethoxyethan
SMILES CCOC(CP(=O)(OCC)OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl 2,2-diethoxyethylphosphonate
Dichte 1.052
Siedepunkt 101°C to 103°C (8 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.4278
Menge 10 g
Beilstein 1785614
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform and dichloromethane. Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 254.26
Reinheit (%) 96%