Learn More
Diethyl-2,2-diethylphosphonat, TRC
Artikelnummer. 30378681
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30378681 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30378681 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4442105G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl 2,2-Diethoxethylphosphonate
CAS 7598-61-0
Summenformel C10 H23 O5 P
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H23O5P/c1-5-12-10(13-6-2)9-16(11,14-7-3)15-8-4/h10H,5-9H2,1-4H3
SMILES CCOC(CP(=O)(OCC)OCC)OCC
IUPAC-Name 2-Diethoxyphosphoryl-1,1-diethoxyethan
Molekulargewicht (g/mol) 254.26
Formelmasse 254.1283