Learn More
Diethyl-1,1-Cyclopropandicarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10144130 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10144130 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10144130 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 164450250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl 1, 1-cyclopropanedicarboxylate
Namenshinweis 97%
CAS 1559-02-0
Farbe Farblos
Dichte 1.0500g/mL
Siedepunkt 94°C to 96°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 86°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H14O4
Strukturformel C3H4(CO2C2H5)2
Brechungsindex 1.4320 to 1.434
MDL-Nummer MFCD00001283
Menge 25 g
Relative Dichte 1.05
Synonym diethyl 1,1-cyclopropanedicarboxylate, 1,1-diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate, 1,1-cyclopropanedicarboxylic acid diethyl ester, 1,1-cyclopropanedicarboxylic acid, diethyl ester, cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid diethyl ester, 1,1-bis ethoxycarbonyl cyclopropane, diethylcyclopropan-1,1-dicarboxylat, diethyl-1,1-cyclopropanedicarboxylate, acmc-209dcw, ksc495e2n
InChI-Schlüssel KYYUCZOHNYSLFV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1(CC1)C(=O)OCC
IUPAC-Name Diethylcyclopropan-1,1-dicarboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 186.21
PubChem CID 73790
Formelmasse 186.21
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit