Learn More
Diethoxymethylsilan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334509
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11334509 5 g 5 Gramm
11479422 10 g 10 Gramm
11489422 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11334509 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10153.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2031-62-1 | C5H13O2Si | 133.242 g/mol
Diethoxymethylsilane is used in the preparation of N,N'-methylsilanediyl-bis-phthalimide by reacting with phthalimide. It is used as a reagent in the selective reduction of carbonyl compounds, hydorosilylation of alkenes, tandem reductive aldol reaction and rhodium-catalyszed silylcarbocyclization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethoxymethylsilan wird bei der Herstellung von N,N′-methylsilandiyl-bis-phthalimid durch Reaktion mit Phthalimid verwendet. Es wird als Reagenz bei der selektiven Reduktion von Carbonylverbindungen, zur Hydorosilylierung von Alkenen, bei der tandemreduktiven Aldol-Reaktion und rhodiumkatalysierten Silylcarbocyclisierung verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, 1,4-Dioxan, Tetrahydrofuran, Acetonitril, Dichlormethan, Chloroform, Dimethylsulfoxid, Hexamethylphosphoramid und Toluol. Unlöslich in Diethylether und Hexan.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 2031-62-1
Summenformel C5H13O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 133.242
MDL-Nummer MFCD00026749
InChI-Schlüssel GAURFLBIDLSLQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethoxymethylsilane, methyldiethoxysilane, diethoxy methyl silane, silane, diethoxymethyl, diethoxy-methylsilane, diethoxy methyl silicon, diethoxymethylsilane. methylhydrogendiethoxysilane., diethoxymethyl-silan, diethoxy methyl silyl
PubChem CID 6327387
IUPAC-Name Dieethoxy(methyl)silizium
SMILES CCO[Si](C)OCC
Especificaciones
Siedepunkt 94°C to 95°C
Chemischer Name oder Material Diethoxymethylsilane
Menge 5 g
Strukturformel CH3SiH(OCH2CH3)2
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1733975
Flammpunkt 10°C (50°F)
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,1,4-dioxane,tetrahydrofuran,acetonitrile,dichloromethane,chloroform,dimethyl sulfoxide,hexamethylphosphoric triamide and toluene. Insoluble in diethyl ether and hexane.
Formelmasse 134.25
Reinheit (%) 96%
Brechungsindex 1.376
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.84
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.