Learn More
Diethoxymethylphenylsilan, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400098
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11400098
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23684.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 775-56-4 | C11H18O2Si | 210.35 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 775-56-4
Summenformel C11H18O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 210.35
MDL-Nummer MFCD00048541
InChI-Schlüssel MNFGEHQPOWJJBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylphenyldiethoxysilane, diethoxy methyl phenylsilane, diethoxy methyl phenyl silane, silane, diethoxymethylphenyl, benzene, diethoxymethylsilyl, pubchem10811, acmc-209pap, methyl-phenyl-diethoxysilane, diethoxy-methyl-phenyl-silane
PubChem CID 69891
IUPAC-Name Diethoxy-methyl-phenylsilan
SMILES CCO[Si](C)(OCC)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Siedepunkt 117°C to 118°C (30mmHg)
Chemischer Name oder Material Diethoxymethylphenylsilane
Menge 10 g
Beilstein 2938396
Flammpunkt 88°C (190°F)
Formelmasse 210.35
Reinheit (%) ≥97%
Brechungsindex 1.4696
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.963