Learn More
Diethoxymethan, ≥ 99 %, rein, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-107529 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10023460
Marke: Thermo Scientific Acros 296450050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 462-95-3 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 462-95-3, 128-37-0
Summenformel C5H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 104.15
MDL-Nummer MFCD00009246
InChI-Schlüssel KLKFAASOGCDTDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethoxymethane, ethylal, formaldehyde diethyl acetal, diethylformal, diethoxy methane, methane, diethoxy, ethoxymethoxy ethane, ethoxymethyl ethyl ether, 1,1-diethoxymethane, 3,5-dioxaheptene
PubChem CID 10024
IUPAC-Name Ethoxymethoxyethan
SMILES CCOCOCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethoxymethane
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt -66.5°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8310g/mL
Siedepunkt 87.5°C
Flammpunkt −5°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2OCH2OCH2CH3
Brechungsindex 1.3720 to 1.3740
Menge 5 mL
Relative Dichte 0.831
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 4.2%. Other solubilities: miscible with ethanol, ethyl ether, very soluble in acetone, soluble in benzene, chloroform
Stabilisator 100ppm BHT max.
Viskosität 0.405 mPa.s (20°C)
Formelmasse 104.15
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.