Learn More
Diethoxydimethylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373656
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11373656
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14725.0B
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 78-62-6 | C6H16O2Si | 148.277 g/mol
Diethoxydimethylsilane is useful for blocking hydroxyl and amino groups in organic synthesis reactions. This silylating step allows subsequent reactions to be carried out which would be adversely affected by the presence of active hydrogen in the hydroxyl or amine groups. Following the reaction step, hydroxyl or amine groups blocked with diethoxydimethylsilane may be recovered by a hydrolysis procedure. It is also used for preparing hydrophobic and release materials as well as enhancing flow of powders.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Diethoxydimethylsilan ist nützlich, um Hydroxyl- und Aminogruppen in organischen Synthesereaktionen zu blockieren. Dieser Silylierungsschritt ermöglicht nachfolgende Reaktionen, die durch das Vorhandensein von aktivem Wasserstoff in den Hydroxyl- oder Amingruppen negativ beeinflusst würden. Nach dem Reaktionsschritt können Hydroxyl- oder Amingruppen, die mit Diethoxydimethylsilan blockiert sind, durch ein Hydrolyseverfahren wiedergewonnen werden. Es wird auch zur Herstellung hydrophober und freigebender Materialien sowie zur Verbesserung des Durchflusses von Pulvern verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Unter trockenem Inertgas lagern. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-62-6
Summenformel C6H16O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 148.277
MDL-Nummer MFCD00009068
InChI-Schlüssel YYLGKUPAFFKGRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyldiethoxysilane, silane, diethoxydimethyl, diethoxy dimethyl silane, dimethyl-diethoxysilan, dimethylsilicondiethoxide, dimethyl diethoxy silane, unii-i3931j3zj2, dimethyl-diethoxysilan czech, ccris 1321, kbe 22
PubChem CID 62322
IUPAC-Name Diethoxy(dimethyl)silan
SMILES CCO[Si](C)(C)OCC
Spezifikation
Siedepunkt 111°C to 113°C
Chemischer Name oder Material Diethoxydimethylsilane
Schmelzpunkt -70°C
Menge 1000 g
UN-Nummer UN2380
Beilstein 1736110
Flammpunkt 11°C (52°F)
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 148.28
Reinheit (%) 97%
Geruch mild
Brechungsindex 1.382
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.865