Learn More
Diethoxydimethylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10741935 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10741935
Marke: Thermo Scientific Acros 174631000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 78-62-6 | C6H16O2Si | 148.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-62-6
MDL-Nummer MFCD00009068
InChI-Schlüssel YYLGKUPAFFKGRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyldiethoxysilane, silane, diethoxydimethyl, diethoxy dimethyl silane, dimethyl-diethoxysilan, dimethylsilicondiethoxide, dimethyl diethoxy silane, unii-i3931j3zj2, dimethyl-diethoxysilan czech, ccris 1321, kbe 22
PubChem CID 62322
IUPAC-Name Diethoxy(dimethyl)silan
SMILES CCO[Si](C)(C)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethoxydimethylsilane
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt -70.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8600g/mL
Siedepunkt 114.0°C
Flammpunkt 11°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H16O2Si
Strukturformel (CH3)2Si(OC2H5)2
Brechungsindex 1.3805 to 1.3825
Menge 100 mL
Fieser 13,76
Relative Dichte 0.86
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Molekulargewicht (g/mol) 148.28
Formelmasse 148.28
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit