missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diethanolamin, TRC

Artikelnummer. 17945005
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17945005 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17945005 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4419005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 111-42-2
Summenformel C4 H11 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 105.14
Synonym 2,2'-Iminobisethanol, Ethanol, 2,2'-iminodi- (8CI), 2,2'-Azanediyldiethanol, 2,2'-Dihydroxydiethylamine, 2,2'-Iminobis[ethanol], 2,2'-Iminodi-1-ethanol, 2,2'-Iminodiethanol, 2-[(2-Hydroxyethyl)amino]ethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amine, Bis(hydroxyethyl)amine, DEA, DEA 80, DEAO-LF, DEOA LF, Dabco DEOA-LF, Di(2-hydroxyethyl)amine, Di(β-hydroxyethyl)amine, Diethanolamine, Diethanolamine 80, Diolamine, Iminodiethanol, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)amine, N,N-Di(2-hydroxyethyl)amine, N,N-Diethanolamine, NSC 4959, Niax DEOA-LF, Tegoamin DEOA 85
IUPAC-Name 2-(2-hydroxyethylamino)ethanol
SMILES OCCNCCO

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Diethanolamine
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
Formelmasse 105.079
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.