Learn More
Diethanolamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10338743 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
25 kg
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10338743 25 kg Metalltrommel 25 Kilogramm
10487100 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
10497100 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10338743 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 113920250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 111-42-2 | C4H11NO2 | 105.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 111-42-2
Summenformel C4H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 105.14
MDL-Nummer MFCD00002843
InChI-Schlüssel ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethanolamine, 2,2'-iminodiethanol, diolamine, iminodiethanol, bis 2-hydroxyethyl amine, diethylolamine, n,n-diethanolamine, diethanolamin, 2,2'-dihydroxydiethylamine, ethanol, 2,2'-iminobis
PubChem CID 8113
ChEBI CHEBI:28123
IUPAC-Name 2-(2-hydroxyethylamino)ethanol
SMILES OCCNCCO
Specifications
Chemischer Name oder Material Diethanolamine
Schmelzpunkt 27.0°C to 30.0°C
Dichte 1.0955g/mL
Siedepunkt 268.0°C
Flammpunkt 179°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Metalltrommel
Strukturformel (HOCH2CH2)2NH
Brechungsindex 1.4750 to 1.4790
Menge 25 kg
Beilstein 04, 283
Merck Index 15, 3118
Formelmasse 105.14
Dampfdruck 2hPa at 10°C
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit oder Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Diethanolamine
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.