Learn More
Hellma™ WAVELENGTH DIDYMIUM GLASS FILTER Nr. 666-000F7-323
Marke: Hellma™ 666F7-323
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Bestellinformation
Bereich
Spezifikation
DIN EN ISO 17025, US EPA, FDA Regulations | |
Didymium Glass F7 | |
270 to 340 nm |
Glass Filter | |
1 Ea. |