Learn More
Didodecyldimethylammoniumchlorid, TRC
Artikelnummer. 17953745
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17953745 5 g 5 Gramm
17943865 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17953745 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4417605G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3401-74-9
Summenformel C26 H56 N . Cl
Molekulargewicht (g/mol) 418.18
Synonym 1-Dodecanaminium, N-dodecyl-N,N-dimethyl-, chloride (9CI), Ammonium, didodecyldimethyl-, chloride (8CI), Didodecyldimethylammonium chloride (6CI,7CI), AQ 212, Aliquat 204, Dilauryldimethylammonium chloride, Dimethyldidodecylammonium chloride, Dimethyldilaurylammonium chloride, Isothan DL, Isothan DL 1, Quartamin D 24E, Quaternium 47, 1-Dodecanaminium, N-dodecyl-N,N-dimethyl-, chloride (9CI), Ammonium, didodecyldimethyl-, chloride (8CI), Didodecyldimethylammonium chloride (6CI,7CI), AQ 212, Aliquat 204, Dilauryldimethylammonium chloride, Dimethyldidodecylammonium chloride, Dimethyldilaurylammonium chloride, Isothan DL, Isothan DL 1, Quartamin D 24E, Quaternium 47
IUPAC-Name Didodecyl(Dimethyl)azanium; Chlorid
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Didodecyldimethylammonium Chloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C26H56N.ClH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27(3,4)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-26H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formelmasse 417.4101
Reinheit (%) >95%