Learn More
Didodecyldimethylammoniumchlorid-d6, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Didodecyldimethylammonium Chloride-d6 |
| Summenformel | C26H50D6ClN |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | N-Dodecyl-N,N-dimethyl-1-dodecanaminium Chloride-d6, Q 212-d6, Aliquat 204-d6, Dilauryldimethylammonium Chloride-d6, Dimethyldidodecylammonium Chloride-d6, Dimethyldilaurylammonium Chloride-d6, Isothan DL-d6, Isothan DL 1-d6, Quartamin D 24E-d6, Quaternium 47-d6 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C26H56N.ClH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27(3,4)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-26H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/i3D3,4D3; |
| SMILES | CCCCCCCCCCCC[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])CCCCCCCCCCCC.[Cl-] |
| Molekulargewicht (g/mol) | 424.22 |