Learn More
Didodecyl Phthalat 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10635671
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Didodecyl phthalate
Namenshinweis 98%
CAS 2432-90-8
Schmelzpunkt 21.0°C to 23.0°C
Farbe gelb bis bronze
Dichte 0.9400g/mL
Flammpunkt 79°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C32H54O4
Brechungsindex 1.4800 to 1.4820
MDL-Nummer MFCD00041920
Menge 25 g
Beilstein 09, IV, 3186
Relative Dichte 0.94
Synonym didodecyl phthalate, dilauryl phthalate, didodecylphthalate, 1,2-benzenedicarboxylic acid, didodecyl ester, di-n-dodecyl phthalate, phthalic acid, didodecyl ester, 1,2-benzenedicarboxylicacid, 1,2-didodecyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, 1,2-didodecyl ester, 1, didodecyl ester, phthalic acid bis-dodecyl ester
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, diethyl ether, benzene
InChI-Schlüssel PUFGCEQWYLJYNJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCCCCCCCCC
IUPAC-Name didodecyl benzol-1,2-dicarboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 502.77
PubChem CID 17082
Formelmasse 502.77
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Feines Pulver