Learn More
Didesethylchloroquin, TRC
Artikelnummer. 17924405
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17924405 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17924405 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD44096010MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4298-14-0
Summenformel C14 H18 Cl N3
Molekulargewicht (g/mol) 263.77
IUPAC-Name 4-N-(7-Chloroquinolin-4-yl)Pentan-1,4-Diamin
SMILES CC(CCCN)Nc1ccnc2cc(Cl)ccc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Didesethylchloroquine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H18ClN3/c1-10(3-2-7-16)18-13-6-8-17-14-9-11(15)4-5-12(13)14/h4-6,8-10H,2-3,7,16H2,1H3,(H,17,18)
Formelmasse 263.1189
Reinheit (%) >95%