Learn More
Didanosin, Mikromol™
Artikelnummer. 17983056
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17983056 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17983056 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1047.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Didanosin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Didanosine
CAS 69655-05-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Didanosine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H12 N4 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Didanosine, 2',3'-dideoxyinosine, 9-(2,3-Dideoxy-beta-d-glycero-pentofuranosyl)-1,9-dihydro-6H-purin-6-one
InChI-Formel InChI=1S/C10H12N4O3/c15-3-6-1-2-7(17-6)14-5-13-8-9(14)11-4-12-10(8)16/h4-7,15H,1-3H2,(H,11,12,16)/t6-,7+/m0/s1
SMILES OC[C@@H]1CC[C@@H](O1)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
IUPAC-Name 9-[(2R,5S)-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1H-purin-6-on
Molekulargewicht (g/mol) 236.23
Menge 250 mg
Formelmasse 236,0909 g/mol