Learn More
Didanosine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16438438
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16438438 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16438438 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB024910mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Didanosine(Videx) is a reverse transcriptase inhibitor with an IC50 of 0.49 μM.
Didanosine(Videx) is a reverse transcriptase inhibitor with an IC50 of 0.49 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Didanosine
CAS 69655-05-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H12N4O3
Menge 10 mg
Synonym 2',3'-Dideoxyinosine ddI
Löslichkeitsinformationen DMSO : 62.5 mg/mL (264.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1CC[C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3O)O1
Molekulargewicht (g/mol) 236.23
Formelmasse 236.23
Reinheit (%) 99.75%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus