Learn More
Didanosin EP Verunreinigung A (Azathioprin EP Verunreinigung F), Mikromol™
Artikelnummer. 17902316
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17902316 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17902316 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1047.010025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Didanosin EP Verunreinigung A (Azathioprin EP Verunreinigung F)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hypoxanthine
CAS 68-94-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Hypoxanthine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C5 H4 N4 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 1,7-Dihydro-6H-purin-6-one (Hypoxanthine), 1,7-Dihydro-6H-purin-6-one, Hypoxanthine, Didanosine Related Compound A (USP), Didanosine Imp. A (Ph. Int.), Didanosine Imp. A (EP), Didanosine Related Compound A, Azathioprine Impurity F, Didanosine Impurity A, Mercaptopurine Impurity A, Mercaptopurine Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C5H4N4O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)
SMILES O=C1NC=Nc2[nH]cnc12
IUPAC-Name 1,9-Dihydropurin-6-on
Molekulargewicht (g/mol) 136.11
Menge 25 mg
Formelmasse 136,0385 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.