missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Didanosin EP Verunreinigung A (Azathioprin EP Verunreinigung F), Mikromol™
Beschreibung
Didanosin EP Verunreinigung A (Azathioprin EP Verunreinigung F)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hypoxanthine |
| CAS | 68-94-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Hypoxanthine |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C5 H4 N4 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | 1,7-Dihydro-6H-purin-6-one (Hypoxanthine), 1,7-Dihydro-6H-purin-6-one, Hypoxanthine, Didanosine Related Compound A (USP), Didanosine Imp. A (Ph. Int.), Didanosine Imp. A (EP), Didanosine Related Compound A, Azathioprine Impurity F, Didanosine Impurity A, Mercaptopurine Impurity A, Mercaptopurine Impurity A |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H4N4O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10) |
| SMILES | O=C1NC=Nc2[nH]cnc12 |
| IUPAC-Name | 1,9-Dihydropurin-6-on |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?