Learn More
Dicyclopentadiendiepoxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043827
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
81-21-0
C10H12O2
164.204
MFCD00077209
BQQUFAMSJAKLNB-UHFFFAOYSA-N
dicyclopentadiene dioxide, dicyclopentadiene diepoxide, unox epoxide 207, epoxide 207, bicyclopentadiene dioxide, unox 207x, unox 207, dicyclopentadiene dioxide van, 1,2:5,6-diepoxyhexahydro-4,7-methanoindan, 4,7-methanoindan, 1,2:5,6-diepoxyhexahydro
6673
C1C2C3CC4C(C3C1C5C2O5)O4
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
81-21-0
C10H12O2
164.204
MFCD00077209
BQQUFAMSJAKLNB-UHFFFAOYSA-N
dicyclopentadiene dioxide, dicyclopentadiene diepoxide, unox epoxide 207, epoxide 207, bicyclopentadiene dioxide, unox 207x, unox 207, dicyclopentadiene dioxide van, 1,2:5,6-diepoxyhexahydro-4,7-methanoindan, 4,7-methanoindan, 1,2:5,6-diepoxyhexahydro
6673
C1C2C3CC4C(C3C1C5C2O5)O4
Dicyclopentadiene diepoxide acts as an intermediate for epoxy resins, plasticizers and protective coatings. It finds application as a rubber additive and adhesives, which is used at high temperature. Further, it is used in the preparation of endo-3-hydroxy-exo-9-oxa-exo-tetracyclo[5.3.1.02,6.08,10]undecane using lithium aluminum hydride as a reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dicyclopentadiendiepoxid dient als Zwischenprodukt für Epoxidharze, Plastifizierer und Schutzbeschichtungen. Es findet Anwendung als Gummiadditiv und in Form von Klebstoffen, die bei hohen Temperaturen verwendet werden. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung von Endo-3-Hydroxy-exo-9-oxa-exo-Tetracyclo[5.3.1.02,6.08,10]Undecan mit Lithiumaluminiumhydrid als Reagenz verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Dicyclopentadiene diepoxide
Schmelzpunkt 185°C to 189°C
Dichte 1.331
Siedepunkt 326°C
Geruch Odorless
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 112743
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) 99%