Learn More
Dicyclohexylphthalat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15472418
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15472418 500 g 500 Gramm
15462418 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15472418 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H56004.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 84-61-7 | C20H26O4 | 330.424 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84-61-7
Summenformel C20H26O4
Molekulargewicht (g/mol) 330.424
MDL-Nummer MFCD00003849
InChI-Schlüssel VOWAEIGWURALJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyclohexyl phthalate, ergoplast fdc, unimoll 66, ergoplast.fdc, howflex cp, phthalic acid, dicyclohexyl ester, phthalic acid dicyclohexyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, dicyclohexyl ester, unii-cgd15m7h2n, ccris 6190
PubChem CID 6777
ChEBI CHEBI:34693
IUPAC-Name Dicyclohexylbenzol-1,2-Dicarboxylat
SMILES C1CCC(CC1)OC(=O)C2=CC=CC=C2C(=O)OC3CCCCC3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dicyclohexyl phthalate
Schmelzpunkt 63°C to 67°C
Dichte 1.383
Brechungsindex 1.431
Menge 500 g
Beilstein 1889288
Formelmasse 330.42
Reinheit (%) ≥99%