Learn More
Dicyandiamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488663
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11488663 2500 g 2500 Gramm
11384509 250 g 250 Gramm
11478663 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488663 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10451.0E
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 461-58-5 | C2H4N4 | 84.08 g/mol
Dicyandiamide is used in the synthesis of barbiturates. It is used as a stabilizer of ammonium dinitramide melt. It is used as hardener.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dicyandiamid wird bei der Synthese von Barbituraten verwendet. Es wird als Stabilisator der Ammoniumdinitramid-Schmelze verwendet. Es wird als Härter verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (32g/l ) bei 20° C
Hinweise
Lagerung bei 2-8° C. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen, Ammoniumnitrat, Kaliumchloraten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 461-58-5
Summenformel C2H4N4
Molekulargewicht (g/mol) 84.08
MDL-Nummer MFCD00008066
InChI-Schlüssel QGBSISYHAICWAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym dicyandiamide, cyanoguanidine, dicyanodiamide, 1-cyanoguanidine, n-cyanoguanidine, guanidine, cyano, pyroset do, dicyandiamido, epicure dicy 7, dicyandiamin
PubChem CID 10005
IUPAC-Name 2-Cyanoguanidin
SMILES NC(N)=NC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dicyandiamide
Schmelzpunkt 208°C to 211°C
Dichte 1.4
Prozentgehaltsbereich 99%
Geruch Geruchsneutral
Menge 2500 g
Beilstein 605637
Merck Index 14,3092
Löslichkeitsinformationen Soluble in Water (32g/L ) at 20°C
Formelmasse 84.08
Reinheit (%) 99%