Learn More
Dicumarol, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Dicoumarol |
| Menge | 2.5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H12O6/c20-16-10-5-1-3-7-14(10)24-18(22)12(16)9-13-17(21)11-6-2-4-8-15(11)25-19(13)23/h1-8,20-21H,9H2 |
| Formelmasse | 336.0634 |