Learn More
Dicumarol, Mikromol™
Artikelnummer. 18072660
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18072660 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18072660 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3051.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Dicumarol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dicoumarol
CAS 66-76-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Dicoumarol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C19 H12 O6
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Coumarin, 3,3'-methylenebis[4-hydroxy-, 3,3'-Methylenebis[4-hydroxy-1,2-benzopyrone], 3,3'-Methylenebis[4-hydroxycoumarin], Acadyl, Acavyl, Antitrombosin, Baracoumin, Bis(4-hydroxycoumarin-3-yl)methane, Bis-3,3'-(4-hydroxycoumarinyl)methane, Bishydroxycoumarin, Cuma, Cumid, Di-4-hydroxy-3,3'-methylenedicoumarin, Dicoumal, Dicoumarin, Dicoumarol, Dicuman, Dicumarine, Dicumarol, Dicumol, Dufalone, Kumoran, Melitoxin, NC 034, NSC 17860, NSC 221570, NSC 41834, Temparin, Trombosan
InChI-Formel InChI=1S/C19H12O6/c20-16-10-5-1-3-7-14(10)24-18(22)12(16)9-13-17(21)11-6-2-4-8-15(11)25-19(13)23/h1-8,20-21H,9H2
SMILES OC1=C(CC2=C(O)c3ccccc3OC2=O)C(=O)Oc4ccccc14
IUPAC-Name 4-Hydroxy-3-[(4-hydroxy-2-oxochromen-3-yl)methyl]chromen-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 336.3
Menge 250 mg
Formelmasse 336,0634 g/mol