Learn More
Diclofenac-Natrium 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323486
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30323486 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30323486 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA12537500AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diclofenac sodium
CAS 15307-79-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Diclofenac sodium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14 H10 Cl2 N O2 . Na
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Diclofenac Sodium Assay Standard, Aceclofenac Imp. A (EP), Diclofenac Sodium, 2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]-benzeneacetic acid monosodium salt, [o-(2,6-dichloroanilino)phenyl]-acetic acid monosodium salt, 2-(2,6-Dichloroanilino)phenylacetic acid sodium salt, Allvoran, Assaren, Benfofen, Delphimix, Dichronic, Diclo-Phlogont, Diclo-Puren, Diclobenin, Diclofen SR 100, Diclofenac sodium, Diclofenac sodium salt, Diclofenac-Na Emulgel, Diclofenacsodium Emulgel, Diclophenac sodium, Diclord, Dicloreum, Diklovit, Dolobasan, Duravolten, Effekton, Evofenac, Feloran, Fortfen, GP 45840, Hyanalgese D, Inflaban, Kriplex, N-(2,6-Dichlorophenyl)-o-aminophenylacetic acid sodium salt, Naclof, Neriodin, Novapirina, Orthofen, Orthophen, Primofenac, Profenac, Prophenatin, Rhumalgan, SR 318B, Sodium [o-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetate, Sodium diclofenac, Sorelmon, Tsudohmin, Valetan, Voldal, Voltaren, Voltaren Ophtha, Voltaren Ophtha CD, Voltarol, Voveran, Xenid, [o-(2,6-Dichloroanilino)phenyl]acetic acid sodium salt, Aceclofenac Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C14H11Cl2NO2.Na/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[O-]C(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
IUPAC-Name Natrium;2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetat
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 318.13
Menge 1 mL
Formelmasse 316,9986 g/mol