Learn More
Diclofenac Methyl Ester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diclofenac methyl ester |
| Menge | 250 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H13Cl2NO2/c1-20-14(19)9-10-5-2-3-8-13(10)18-15-11(16)6-4-7-12(15)17/h2-8,18H,9H2,1H3 |
| Formelmasse | 309.0323 |
| Reinheit (%) | >95% |